Learn More
Ácido 5-nitro-3-fenil-1H-indol-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10673413
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS 14182-37-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C15H10N2O4
Número MDL MFCD00054540
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-nitro-3-phenyl-1h-indole-2-carboxylic acid, maybridge1_006411, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5-nitro-3-phenyl
Clave InChI BMZNTPXQZKYUKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C(C2=CC(=CC=C2N1)[N+]([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC ácido 5-nitro-3-fenil-1H-indol-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 282.26
PubChem CID 700784
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.25
Porcentaje de pureza 97%