Learn More
Ácido 5-nitrosalicílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10703151 250 g Frasco de plástico 250 g
10237320 5 g Frasco de vidrio 5 g
10309070 25 g Frasco de plástico 25 g
3 options
Código de producto. 10703151
Marca: Thermo Scientific Acros 300482500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-97-9 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-97-9
Fórmula molecular C7H5NO5
Peso molecular (g/mol) 183.12
Número MDL MFCD00007338
Clave InChI PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid
PubChem CID 7318
ChEBI CHEBI:61281
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrosalicylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 228°C to 231°C
Color Beige amarillento a marrón anaranjado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal O2NC6H3(OH)COOH
Cantidad 250 g
Beilstein 10, 116
Índice Merck 15, 6718
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/1475mL in water. Other solubilities: more soluble in hot water,very soluble in ethanol,ether,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido