Learn More
5-Nitrotiofen-3-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10354142
1 g, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrothiophene-3-carbonitrile
CAS 42137-23-5
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H2N2O2S
Número MDL MFCD00052580
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-nitrothiophene-4-carbonitrile, acmc-1aogv, maybridge1_003117, 2-nitro-4-cyanothiophene, 4-cyano-2-nitrothiophene, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile, nacmzlgghmpmkq-uhfffaoysa, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile #, 5-nitro-thiophene-3-carbonitrile, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile; 2-nitro-4-cyanothiophene; 2-cyano-4-nitrothiophene
Clave InChI NACMZLGGHMPMKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CS1)C#N
Nombre IUPAC 5-nitrotiofen-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 154.14
PubChem CID 142579
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.15
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
5-Nitrotiofen-3-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™ >