Learn More
5-O-terc-butildimetilsilo-2,3-O-isopropilideno-alfa,beta-D-ribofuranosa, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7046709
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11342827 250 mg 250 miligramos
11332827 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11342827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15986.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 5-O-terc-butildimetilsilil-2,3-O-isopropilideno-α,β-D-ribofuranosa se utiliza como material de partida para la preparación de N-bencil alfa-L-manno aminociclopentitol, 4-deoxi-N-bencil-alfa-L-manno aminociclopentitol y N-bencil 6,7-di-epi-trehalamina mediante el uso de alilación estereoselectiva. También se utiliza en oligosacáridos.
Solubilidad
Soluble en diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68703-51-5
Fórmula molecular C14H28O5Si
Peso molecular (g/mol) 304.458
Número MDL MFCD01075716
Clave InChI JJLRGSYXWAKGJM-SGUBAKSOSA-N
Sinónimo 5-o-tert-butyldimethylsilyl-2,3-o-isopropylidene-d-ribose, 3as,4r,6r-6-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-ol
PubChem CID 71314364
Nombre IUPAC (3aS,4R,6R)-6-[[terc-butil(dimetil)sililo]oximetil]-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
SMILES CC1(OC2C(OC(C2O1)O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-O-tert-Butyldimethylsilyl-2,3-O-isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose
Punto de fusión 50°C to 53°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane and ethyl acetate.
Rotación óptica −13.3° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.46