Learn More
5'-O-(terc-butildimetilsilil)timidina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498927
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5′-o-(terc-butildimetilsilil)timidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40733-28-6
Fórmula molecular C16H28N2O5Si
Peso molecular (g/mol) 356.49
Número MDL MFCD01631041
Clave InChI IJWIJLIIOKZJMS-YNEHKIRRSA-N
Sinónimo 1-2s,4r,5s-5-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 44717046
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 1-[(2S,4R,5S)-5-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-4-hidroxioxolano-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.49
Porcentaje de pureza ≥97%