Learn More
Ácido 5-fenilnicotínico, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10503032
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
10177-12-5
C12H9NO2
199.21
MFCD03086176
VKFXHYRIHRTEIV-UHFFFAOYSA-N
5-phenylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-phenyl-5-pyridinecarboxylic acid, 5-phenylnicotinicacid, akos bar-0484, acmc-1bstf, 3-carboxy-5-phenylpyridine, 5-phenylnicotinic acid, 95+%, 3-pyridinecarboxylicacid,5-phenyl
346160
ácido 5-fenilpiridina-3-carboxílico
OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
10177-12-5
C12H9NO2
199.21
MFCD03086176
VKFXHYRIHRTEIV-UHFFFAOYSA-N
5-phenylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-phenyl-5-pyridinecarboxylic acid, 5-phenylnicotinicacid, akos bar-0484, acmc-1bstf, 3-carboxy-5-phenylpyridine, 5-phenylnicotinic acid, 95+%, 3-pyridinecarboxylicacid,5-phenyl
346160
ácido 5-fenilpiridina-3-carboxílico
OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material 5-Phenylnicotinic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 95%