Learn More
5-Phenyloxazole, Thermo Scientific™
86.20€ - 252.00€
Especificaciones
Vector alfa | PHENYLOXAZOLE |
---|---|
Nombre del producto químico o material | 5-Phenyloxazole |
CAS | 1006-68-4 |
Color | Marrón a Amarillo |
Espectro infrarrojo | Conforms |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17740629
|
Thermo Scientific Acros
264220010 |
1 g |
86.20€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17750629
|
Thermo Scientific Acros
264220050 |
5 g |
252.00€
5 g |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PHENYLOXAZOLE | |
1006-68-4 | |
Conforms | |
C9 H7 N O | |
145.16 |
5-Phenyloxazole | |
Marrón a Amarillo | |
Frasco de vidrio | |
00067074 | |
Crystals or Low Melting Solid |