Learn More
Ácido 5-pirimidinilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Pyrimidinylboronic acid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | (pyrimidin-5-yl)boronic acid |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.91 |
Porcentaje de pureza | 97% |