Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de ácido 5-sulfosalicílico, 99+ %
42.41€ - 122.61€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Nombre de nota p.a.
CAS 5965-83-3, 97-05-2
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10399290
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
268792500
250 g Frasco de plástico
42.41€
250 g
10422251
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
268790010
1 kg Frasco de plástico
122.61€
1 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Especificaciones
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
5965-83-3, 97-05-2
100.0
Blanco
99+%
C9H14O6S
11, 411
15, 9094
Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
2723734
99+%
p.a.
99.0
106.0°C to 110.0°C
Auténtico
Frasco de plástico
MFCD00007508,MFCD00149540
01,1118
2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
250.27
254.22
Polvo cristalino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.