Learn More
Dihidrato de ácido 5-dulfosalicílico, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Sulfosalicylic acid dihydrate |
Punto de fusión | 106.0°C to 110.0°C |
Color | Blanco |
Residuos de ignición | 0.1% max. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 11, 411 |
Fieser | 01,1118 |
Índice Merck | 15, 9094 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.