Learn More
Wheaton™ Tubo para centrífuga de 50 ml graduado
Tubo para centrífuga ideal para centrifugar muestras líquidas.
252.00€ - 261.00€
Especificaciones
Color del tapón Azul
Color Azul
Capacidad (métrico) 50 ml
Desechables
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
16424989
Ver documentos
Wheaton™
380100
En bolsa
261.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 17-10-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16434989
Ver documentos
Wheaton™
380110
en gradilla
252.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • A prueba de fugas
  • Estéril
  • Tubos de base cónica
  • Graduados
Especificaciones
Especificaciones
Azul
50 ml
Polipropileno
25
No esterilizable en autoclave
Tapón de rosca
Sí
9500 x g
Azul
500
Estéril
Cónicos
Sí
30 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Wheaton™ Tubo para centrífuga de 50 ml graduado