Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga de 50 ml PerformR™
Estos tubos para centrífuga contienen graduaciones laterales negras y una superficie de escritura blanca.
Marca: Labcon™ 3094-340-006-9
192.44 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24317" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Centrifugado hasta 12.500 xG
- Congelable a -80 °C
- Los tubos son esterilizables en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Natural | |
Sí | |
50/paq. | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Plano | |
Sí | |
29 mm | |
Independientes con tapones con cierre hermético |
Polietileno | |
50 mL | |
Resina de polipropileno | |
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja | |
PerformR™ | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Tapones con cierre hermético | |
115 mm | |
De 5 a 45 ml en incrementos de 5 ml |
Título del producto
Labcon™ Tubos para centrífuga de 50 ml PerformR™ > Tubos para centrífuga; tipo de tapón: Tapones con cierre hermético; graduaciones: De 5 a 45 ml en incrementos de 5 ml; esterilidad: no estériles; tipo: tubo independiente; cantidad: 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido