Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga de 50 ml PerformR™
GREENER_CHOICE
Estos tubos para centrífuga contienen graduaciones laterales negras y una superficie de escritura blanca.
Marca:  Labcon™ 3095-345-006-9
264.83 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16654022
  • 324.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Centrifugado hasta 12.500 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Los tubos son esterilizables en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Natural
50/paq.
Estéril
Esterilizable en autoclave
Plano
Sí
29 mm
Tubo independiente
Polietileno
50 mL
Resina de polipropileno
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
PerformR™
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Tapones planos
115 mm
De 5 a 45 ml en incrementos de 5 ml
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labcon™ Tubos para centrífuga de 50 ml PerformR™ > Tubos para centrífuga; tipo de tapón: Tapones planos; graduaciones: De 5 a 45 ml en incrementos de 5 ml; esterilidad: Estériles; tipo: tubo independiente; cantidad: 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja