Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Centrifuge Tubes
These centrifuge tubes contain black side graduations and a white writing surface.
Marca: Labcon™ 3095-870-006-9
161.04 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 8.01000kg
Descripción
- Centrifugado hasta 12.500 xG
- Congelable a -80 °C
- Los tubos son esterilizables en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Natural | |
Sí | |
500/paq. | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Plano | |
Sí | |
29 mm | |
Tubo independiente |
Polietileno | |
50 mL | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa independiente | |
PerformR™ | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Tapones planos | |
115 mm | |
De 5 a 45 ml en incrementos de 5 ml |