Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga de 50 ml PerformR™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16684062
Click to view available options
Tipo de tapón:
Cierre hermético
Tapones con cierre hermético
Tapones planos
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
25 tubos/gradilla de plástico
25 tubos/gradilla de polipropileno reutilizable, 12 gradillas/caja
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
500 tubos y tapones en bolsas independientes
500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 300
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 16684062
Marca: Labcon™ 31963350169
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos tubos para centrífuga contienen graduaciones laterales negras y una superficie de escritura blanca.
  • Centrifugado hasta 12.500 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Los tubos son esterilizables en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Specifikationer
Certificaciones/conformidad Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Purple
Color Natural
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con Centrifuges, Rotators, Shakers
N.° por paquete 25/paq.
Envase 25 tubos/gradilla de polipropileno reutilizable y 12 gradillas/caja
Cantidad 25 tubos/gradilla de polipropileno reutilizable, 12 gradillas/caja
Esterilidad Estéril
Línea de productos PerformR
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cylindrical
Longitud (métrico) 115 mm
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
ACT Label Sí
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapones planos
Closure Included Yes
Writing Area Sí
Altura (métrico) 115 mm
Diámetro (métrico) 29 mm
Graduated Yes
Graduaciones De 5 a 45 ml en incrementos de 2,5 ml
Tipo de producto Tubo cónico
RCF máx. 12,500 x g
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.