Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Centrifuge Tubes
These centrifuge tubes contain black side graduations and a white writing surface.
Marca: Labcon™ 3095-340-006-9
157.80 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 8.61830kg
Descripción
- Centrifugado hasta 12.500 xG
- Congelable a -80 °C
- Los tubos son esterilizables en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Morado | |
50 mL | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja | |
PerformR™ | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Tapón de rosca plano incluido | |
115 mm | |
De 5 a 45 ml en incrementos de 2,5 ml | |
12.500 x g |
Polietileno | |
Natural | |
Sí | |
50/paq. | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Plano | |
Sí | |
29 mm | |
Tubo independiente |