Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Centrifuge Tubes
These centrifuge tubes contain black side graduations and a white writing surface.
Marque: Labcon™ 3197-335-016-9
15.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21927" para aplicar la oferta.
Informations supplémentaires : Peso : 0.50270kg
Description
- Centrifugado hasta 12.500 xG
- Congelable a -80 °C
- Los tubos son esterilizables en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Spécification
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
50 mL | |
Resina de polipropileno | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
Sí | |
29 mm |
Polietileno | |
Sí | |
25 tubos/gradilla de plástico | |
PerformR™ | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Cierre hermético | |
115 mm | |
Conical Tube |