Learn More
Labcon 50 mL ProtectR™ Dry Ice Storage Tubes in IntegraPack™
With attached flat CO2 resistant caps
136.00€ - 170.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Capacidad (métrico) | 50 mL |
Forma del fondo | Cónicos |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16664132
|
Labcon
3880-320-000-9 |
No estéril |
136.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16674132
|
Labcon
3880-325-000-9 |
Estéril |
170.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- CO2 resistant elastomeric sealed caps
- Certified to prevent acidification from dry ice shipment or storage
- Patented anti-smear writing surface
- 3 color printed graduations and reverse reading scale
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 12,500 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Especificaciones
Natural | |
Esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
Externo | |
4,53 in | |
10 tubos/bolsa IntegraPack™, 5 bolsas/paquete, 2 paquetes/caja | |
ProtectR™ | |
Sí | |
Sí | |
Sí |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa | |
50 mL | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
Tubos de transporte | |
115 mm | |
10 tubos/bolsa IntegraPack™ | |
Sí | |
50 | |
Tapón roscado de polietileno |