Learn More
Wheaton™ Tubos para centrífuga independiente de 50 ml
Tubo para centrífuga ideal para centrifugar muestras líquidas.
Marca: Wheaton™ 380240
234.38 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- A prueba de fugas
- Estéril
- Tubos de base cónica
- Graduados
Especificaciones
Polietileno | |
Azul | |
Sí | |
500 | |
En bolsa | |
No esterilizable en autoclave | |
Tapón de rosca | |
Sí | |
7000 x g |
Azul | |
50 ml | |
Polipropileno | |
25 | |
Estéril | |
Cónicos | |
Sí | |
30 mm |
Título del producto
Wheaton™ Tubos para centrífuga independiente de 50 ml > Empaquetado: En bolsa
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido