Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga UVSafe™ de 50 ml con tapones con cierre hermético
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 20 gradillas/caja
50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja
500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 500
Descripción
- Con tapón estilo enchufe incluido
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Graduaciones impresas en blanco
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa |
| Material del cierre | Polyethylene |
| Color del tapón | Purple |
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Desechables | Sí |
| Material | Resina de polipropileno |
| Para utilizar con | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| N.° por paquete | 500/paq. |
| Envase | 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja |
| Mostrar más |