Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas 50TS
Para la separación biomagnética y filtración en vacío
Marca: Agilent BioTek 50TS8M-SN
Descripción
La arandela BioTek 50 TS ofrece un excelente rendimiento de lavado de microplacas. Ideal para usar como arandela ELISA, el sistema también es muy adecuado para el lavado de ensayos basados en células. 50 TS también puede procesar protocolos de filtración biomagnética o de gránulos de poliestireno y de vacío
La pantalla táctil a color proporciona una interfaz visual que hace que la creación de protocolos sea rápida e intuitiva. Cuando se utiliza con el lector de absorbancia 800 TS u otro sistema de detección, 50 TS ofrece comodidad y resultados de alta calidad para los flujos de trabajo de lavado de placas del laboratorio.
Servicio Técnico
12 meses
Especificaciones
Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. | |
De 2 a 4 l (opcional) | |
Programable en minutos y segundos, hasta 30 min. | |
9,8 kg | |
De 25 a 3000 μl/pocillo | |
De 150 a 1000 μl/pocillo/s (dependiente de colector) | |
50TS8M | |
Pantalla táctil LCD en color de 88,9 mm (4,3 pulg.) |
USB (1) | |
Placas de 24, 96 y 384 pocillos (96 y 384 pocillos: placas de perfil bajo y estándar; fondo sólido y con filtro (opcional), placas de 24 pocillos con colector de 4 pocillos) | |
Lavador de microplacas | |
Desde 1 hasta 10 | |
Pantalla táctil LCD a color de 10,9 cm (4,3 pulg) | |
Un accionamiento de jeringa de desplazamiento positivo | |
Solo placas de 96 pocillos; separación biomagnética (con el módulo accesorio disponible se vende por separado) | |
22 lb |