missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medroxyprogesterone acetate, MedChemExpress

Código de producto. 16472146
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472146

Marca: Medchem Express HYB0469

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Medroxyprogesterone acetate is a widely used synthetic steroid by its interaction with progesterone, androgen and glucocorticoid receptors.

Medroxyprogesterone acetate is a widely used synthetic steroid by its interaction with progesterone, androgen and glucocorticoid receptors.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Medroxyprogesterone acetate
Forma física Powder
CAS 71-58-9
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H34O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Medroxyprogesterone 17-acetate Farlutin
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (25.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.59 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC(O[C@@]([C@]12C)(CC[C@@]1([H])[C@@](C[C@H](C)C3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(CC4)C)([H])CC2)C(C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 386.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.52
Porcentaje de pureza 98.68%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado