missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propyphenazone, Mikromol

Código de producto. 17913026
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17913026

Marca: Mikromol MM0036.00

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Propyphenazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Propyphenazone
CAS 479-92-5
Nombres de analitos o componentes Propyphenazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H18 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Propyphenazone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3
SMILES CC(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1,5-dimethyl-2-phenyl-4-propan-2-ylpyrazol-3-one
Peso molecular (g/mol) 230.31
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1419 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado