Learn More
Spectrum™ Kits de tamaños de prueba para tubos de membrana de diálisis de CE de calidad Biotech (1 medidor), MWCO: 100 kd
Con tubos de membrana de éster de celulosa biológicamente inerte y ultrapura Biotech
221.00€ - 266.00€
Especificaciones
MWCO | 100 kD |
---|
Includes:
- 1m Biotech CE Tubing in 0.05% sodium azide
- Two universal tubing closures
- Five opening picks
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15320682
|
Spectrum™
131420T |
3,1 ml/cm vol./longitud | 20 mm |
266.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15310682
|
Spectrum™
131417T |
1,8 ml/cm vol./longitud | 15 mm |
244.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15300682
|
Spectrum™
131408T |
0,32 ml/cm vol./longitud | 6,4 mm |
221.00€
1 metro |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11500980
|
Spectrum™
131414T |
0,79 ml/cm vol./longitud | 10 mm |
232.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
- Hidrófilo, porosidad simétrica
- Para aplicaciones que requieren tubos pequeños o para evaluar una membrana de diálisis concreta
- Incluye tubos de 1 m con par de tapones de tubos y 5 selecciones de apertura
Especificaciones
100 kD |