Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 1 6-8
Con tubos de membrana de celulosa regenerada de grado estándar para aplicaciones con diferencia significativa de tamaño entre las muestras de MW que se separan
Marca: Spectrum™ 132 665T1
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Includes:
- 1 O 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por 1
- 1 Tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
- 1 Tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
- 2 abridores de tubos adhesivos
Description
- Para aplicaciones básicas de diálisis o tubos de diálisis de evaluación para la aplicación de diálisis
- Envasado en seco con glicerina (remojo en agua)
Specifications
6-8 kD | |
32 mm | |
7,9 ml/cm vol./longitud | |
Tubos/Kit de 1 m |