Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 1, MWCO de 6-8 kD
Con tubos de membrana de celulosa regenerada de grado estándar para aplicaciones con diferencia significativa de tamaño entre las muestras de MW que se separan
Marca:  Spectrum™ 132 645T1
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15360742
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes:
  • 1 m o 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por 1
  • 1 tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
  • 1 tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
  • 2 abridores de tubos adhesivos
Descripción
Descripción
  • Para aplicaciones básicas de diálisis o tubos de diálisis de evaluación para la aplicación de diálisis
  • Envasado en seco con glicerina (remojo en agua)
Especificaciones
Especificaciones
6-8 kD
6,4mm
0,32 ml/cm vol./longitud
Kit/tubo de 1 m