Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 3, MWCO de 3,5 kD
Con tubos de membrana de celulosa regenerada de grado estándar para aplicaciones con diferencia significativa de tamaño entre las muestras de MW que se separan
47.85€ - 243.55€
Especificaciones
MWCO | 3,5 kD |
---|
Includes:
- 1m or 5m of Spectra/Por 3 dialysis tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 2 adhesive tubing openers
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15360772
|
Spectrum™
132724T |
6,4 ml/cm vol./longitud | 29 mm | Kit/tubo de 5 m |
243.55€
5 metros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12791138
|
Spectrum™
132720T |
1,1 ml/cm vol./longitud | 11,5 mm | Kit/tubo de 5 m |
209.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11571060
|
Spectrum™
132725T |
5 m | 34 mm | Kit/tubo de 5 m |
243.55€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15340772
|
Spectrum™
132 720T1 |
1,1 ml/cm vol./longitud | 11,5mm | Tubos/Kit de 1 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15370772
|
Spectrum™
132 724T1 |
6,4 ml/cm vol./longitud | 29 mm | Tubos/Kit de 1 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15380772
|
Spectrum™
132 725T1 |
9,3 ml/cm vol./Longitud | 34 mm | Tubos/Kit de 1 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Beschreibung
- Para aplicaciones básicas de diálisis o tubos de diálisis de evaluación para la aplicación de diálisis
- Envasado en seco con glicerina (enjuagar en agua) o sin glicerina (no se requiere enjuague)
Spezifikation
3,5 kD |