missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Halofuginone, MedChemExpress

Código de producto. 16404927
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16404927

Marca: Medchem Express HYN1584

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Halofuginone (RU-19110), a Febrifugine derivative, is a competitive prolyl-tRNA synthetase inhibitor with a Ki of 18.3 nM.

Halofuginone is a specific inhibitor of type-I collagen synthesis and attenuates osteoarthritis (OA) by inhibition of TGF-β activity. Halofuginone is also a potent pulmonary vasodilator by activating Kv channels and blocking voltage-gated, receptor-operated and store-operated Ca2+ channels. Halofuginone has anti-malaria, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-fibrosis effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Halofuginone
Forma física Solid
CAS 55837-20-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17BrClN3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo RU-19110
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (48.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl)
SMILES O=C1N(CC(C[C@@H]2NCCC[C@H]2O)=O)C=NC3=C1C=C(Cl)C(Br)=C3
Peso molecular (g/mol) 414.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.68
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado