Learn More
Metopimazine, Mikromol™
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Descripción
Metopimazine
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metopimazine |
| CAS | 14008-44-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Metopimazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H27 N3 O3 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-4-piperidinecarboxamide, 1-[3-[2-(Methylsulfonyl)phenothiazin-10-yl]propyl]isonipecotamide, 2-Methylsulfonyl-10-[3-(4-carbamoylpiperidino)propyl]phenothiazine, EXP 999, Metopimazine, RP 9965, Vogalene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27N3O3S2/c1-30(27,28)17-7-8-21-19(15-17)25(18-5-2-3-6-20(18)29-21)12-4-11-24-13-9-16(10-14-24)22(23)26/h2-3,5-8,15-16H,4,9-14H2,1H3,(H2,23,26) |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC(CC4)C(=O)N)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[3-(2-methylsulfonylphenothiazin-10-yl)propyl]piperidine-4-carboxamide |
| Mostrar más |