missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Mrc2 Antibody (Quark patent anti-ENDO 180) - Humanized, Novus Biologicals™
Descripción
Mrc2 Monoclonal antibody specifically detects Mrc2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Mrc2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Quark patent anti-ENDO 180 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | Q9UBG0 |
| Alias de gen | CD280 antigen, CD280C-type mannose receptor 2, CLEC13EUPAR-associated protein, ENDO180C-type lectin domain family 13 member E, Endocytic receptor 180, KIAA0709FLJ35911, Macrophage mannose receptor 2, mannose receptor, C type 2, UPARAPendocytic receptor (macrophage mannose receptor family), urokinase plasminogen activator receptor-associated protein, Urokinase receptor-associated protein, Urokinase-type plasminogen activator receptor-associated protein |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | MRC2/ CD280 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?