missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human PDGF-AB (single chain) Protein, CF

Código de producto. 18744464
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18744464

Marca: R&D Systems™ 11471AB050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Measured in a cell proliferation assay using NR6R-3T3 mouse fibroblast cells. Raines, E.W. et al. (1985) Methods Enzymol. 109:749. The ED50 for this effect is 2.00-20.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_001382295.1 & P01127.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 5154
Peso molecular MolecularWeight-observed: 28-37 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 26 kDa
Cantidad 50 μg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human PDGF-AB protein Human PDGFA (Ser87-Arg196) (Cys123Ala, Cys132Ala) (N-terminus) Accession # NP_001382295.1 linker Human PDGFB (Ser82-Thr190) (Cys123Ala, Cys132Ala) (N-terminus) Accession # P01127.1 (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute 10 μg size at 100 μg/mL in 4 mM HCl. Reconstitute all the other sizes at 250 μg/mL in 4 mM HCl.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión PDGF-AB
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado