Learn More
Jenway™ Medidor portátil de pH 550, suministrado en el maletín de transporte con electrodo combinado de pH de epoxi, sonda ATC y pilas.
Descripción
- Muestra de manera simultánea pH y temperatura
- Calibración automática
- Compensación de temperatura automática o manual (ATC)
- Apagado automático en 10 minutos
- Duración de la pila de 5000 horas
- Garantía de 2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Maletín de transporte con electrodo de pH de epoxi, sonda ATC, sobres de tampones y baterías |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,5 °C |
| Exactitud (pH) | ± 0,05 |
| Intervalo (pH) | De 0 a 14 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Calibration Points | 2 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Clasificación IP | IP-65 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 128 x 56 x 25 mm |
| Mostrar más |