Learn More
5alfa-Colestano-3beta-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382616
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
5alpha-Cholestan-3beta-ol is used as a standard in lipid analysis using HPLC. It acts as a derivitized steroid compound. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5alfa-colestano-3beta-ol se utiliza como estándar en el análisis lipídico mediante HPLC. Actúa como un compuesto esteroidal derivatizado. Se utiliza en el campo agroquímico, farmacéutico y el de los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-97-7
Fórmula molecular C27H48O
Peso molecular (g/mol) 388.68
Número MDL MFCD00066413
Clave InChI QYIXCDOBOSTCEI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo coprostan-3alpha-ol
PubChem CID 44135456
Nombre IUPAC 9a,11a-dimethyl-1-(6-methylheptan-2-yl)-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C3CCC4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5alpha-Cholestan-3beta-ol
Punto de fusión 140°C to 144°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2418594
Índice Merck 14,2200
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica +24° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.68
Porcentaje de pureza 98%