Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringa GC para muestreador automático 5F-PE-GT-0.47
Descripción
- Diseñada específicamente para instrumental PerkinElmer
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (émbolo) |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,15 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 8 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreadores automáticos GC |
| Modelo | 5F-PE-GT-0.47 |
| Volumen (métrico) | 5 μl |