General Description
• Bacitracin is a mixture of at least nine different cyclic polypeptides, originally isolated from Bacillus bacteria in 1945
• Bacitracins work by binding divalent metal cations and preventing the hydrolysis of lipids into usable cell wall components
Applications
• Bacitracin has been paired with nanoparticles in some laboratory studies to increase its effectivity
• It is suitable for the laboratory study of bacterial resistance, infection, and cross-reactivity
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bacitracin |
CAS | 1405-87-4 |
Color | White |
Cantidad | 5g |
Fórmula molecular | C66H103N17O16S |
Número MDL | MFCD00062640 |
Índice Merck | 14,934 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 1421.6 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P31L022 | Certificado de análisis | 02/04/2025 | J62432.06 |
P26H041 | Certificado de análisis | 25/11/2024 | J62432.14,J62432.06 |
X15K042 | Certificado de análisis | 05/11/2024 | J62432.14,J62432.06 |
U19K033 | Certificado de análisis | 27/09/2024 | J62432.14,J62432.06 |
P21K017 | Certificado de análisis | 31/03/2024 | J62432.14,J62432.06 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bacitracin, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido