Learn More
HUBER 5 l de fluido térmico
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De -10 °C a +120 °C
De -80 °C a +55 °C
De 20 °C a 275 °C
De –20 °C a 195 °C y 235 °C
De –40 °C a +165 °C y 220 °C
De –60 °C a 115 °C y 200 °C
De –80 °C a +100 °C y 250 °C
De –90 °C a +55 °C y 170 °C
Temperatura máxima (métrico):
100 °C para baño abierto, 250 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
115 °C para baño abierto, 200 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
120 °C
165 °C para baño abierto, 220 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
195 °C para baño abierto, 235 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
275 °C
55 °C
55 °C para baño abierto, 170 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™)
Viscosidad:
10 mm2/s
20 mm2/s
3 mm2/s
5 mm2/s
50 mm2/s
8 mm2/s
Tipo:
Aceite de silicio
Aceite sintético
Tamaño de la unidad:
5 litros
Descripción
- Termofluidos para muchas aplicaciones de control de temperatura
- Muestra las mejores características termodinámicas y ambientales posibles
- Un funcionamiento seguro y fiable depende del cumplimiento de los estándares de seguridad para garantizar resultados óptimos
- Muchas variedades tienen una temperatura máxima más alta cuando se utilizan en un aplicación cerrada Unistat™
- Prácticas latas de 5 l de silicio o aceite sintético para espacios de trabajo o almacenamiento limitado
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura | De -10 °C a +120 °C |
| Tipo | Aceite sintético |
| Cantidad | 5 l |
| Temperatura máxima (métrico) | 120 °C |
| Viscosidad | 8 mm2/s |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P331-NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-decene