Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubo de RMN del sistema de monitorización de reacción con diámetro externo de 5 mm
Diseñado para controlar las reacciones de principio a fin, el sistema de monitorización de reacción Wilmad-LabGlass consta de un tubo de RMN de vidrio borosilicatado de dos cámaras que permite la mezcla en el interior del tubo.
486.00€ - 585.00€
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Sistema de monitorización de reacciones
Color Transparente, con tapón rojo y negro
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
15876895
Ver documentos
Wilmad-LabGlass™
66000-0108
8,75 pulgadas plegado, 15,75 pulgadas extendido
585.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15886895
Ver documentos
Wilmad-LabGlass™
66000-0109
9,75 pulgadas plegado, 17,75 pulgadas extendido Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
El sistema dispone de una cámara interior con una punta Teflon™ que, cuando está asegurada, crea soluciones de separación de juntas positivas hasta que el usuario esté listo para su mezcla.
  • Permite la adquisición de espectros de premezcla y postmezcla
  • La mezcla in situ de soluciones ofrece una imagen clara ‘del antes y del después’ de la reacción
  • Permite la determinación del criterio de valoración de la reacción específica
  • Elimina las variables y reduce el riesgo de contaminación durante los experimentos
  • Puede permitir la captura de puntos de datos cinéticos iniciales en espectrómetros de sobremesa donde se puede acceder a la parte superior del tubo de muestras
  • Permite a los investigadores realizar experimentos de reacción sin instrumentos o equipos especializados
  • Incluye un tapón fenólico negro adicional con un revestimiento de caucho blanco para el tubo exterior que facilita el almacenamiento de las muestras
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo 1 clase A
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato
Transparente, con tapón rojo y negro
Tapón
3 mm
Mezcla en tubo
1
Sistema de monitorización de reacciones
Fenólico
5 mm
600 MHz
Tapón fenólico negro