Learn More
5X Kinase Buffer A
Tampón de quinasa 5X A
192.00€ - 716.00€
Especificaciones
Concentración 5X
Para utilizar con (aplicación) Pharma y Biopharma; análisis y ensayos de proteínas
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Tipo de producto Tampón de quinasa A
Formulario Líquido
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10013013
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
PV3189
4 ml
192.00€
cada uno
11300972
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
PV6135
100 ml
716.00€
cada uno
Descripción
Descripción
El tampón de quinasa 5X A es un tampón de ensayo de quinasa general concentrado que puede utilizarse con una gran variedad de tecnologías de ensayo, como los ensayos LanthaScreen™, Adapta™ y Z’-LYTE™.
Listo para su uso y validado con ensayos LanthaScreen™, Adapta™ y Z’LYTE™
  • Fórmula concentrada optimizada 5X
  • Manipulación simplificada con almacenamiento a temperatura ambiente
    Fácil detección de quinasa utilizando una plataforma de Invitrogen™
    Para más información sobre los ensayos de quinasa que se pueden utilizar con nuestro tampón de quinasa 5X A, consulte los siguientes enlaces:
    Ensayo de unión Eu LanthaScreen™
    Ensayo de actividad LanthaScreen™
    Ensayo universal de quinasa Adapta™
    Kits de ensayo de quinasa Z´-LYTE™
    Ahorre espacio en el congelador
    El tampón de quinasa 5X se puede almacenar a temperatura ambiente, ahorrando tiempo y un valioso espacio en el congelador.
    Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    5X
    Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
    Líquido
    Pharma y Biopharma; análisis y ensayos de proteínas
    Tampón de quinasa A