Learn More
6-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)cromano, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Specifications
Nombre del producto químico o material | 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |