Learn More
(6-Amino-3-piridinil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (6-Amino-3-pyridinyl)methanol |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 5 g |
Sinónimo | 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |