Learn More
Ácido 6-aminocaproico, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
6-Aminohexanoic acid is used as an intermediate in the polymerization of Nylon-6. It is involved in the extraction of aldehydes from the reaction mixture as well as to improve the solubilization of membrane proteins in electrophoresis. It acts as an inhibitor of fibrinolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-aminohexanoico se utiliza como sustancia intermedia en la polimerización de 6-nailon. Participa en la extracción de aldehídos de la mezcla de reacción, así como en la mejora de la solubilización de proteínas de membrana en electroforesis. Actúa como inhibidor de la fibrinólisis.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol. Prácticamente insoluble en éter y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El ácido 6-aminohexanoico se utiliza como sustancia intermedia en la polimerización de 6-nailon. Participa en la extracción de aldehídos de la mezcla de reacción, así como en la mejora de la solubilización de proteínas de membrana en electroforesis. Actúa como inhibidor de la fibrinólisis.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol. Prácticamente insoluble en éter y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Aminohexanoic acid |
Punto de fusión | 210°C to 212°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99% |
Fórmula lineal | H2N(CH2)5CO2H |
Cantidad | 2500 g |
Beilstein | 906872 |
Índice Merck | 14,432 |
Información de solubilidad | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Practically insoluble in ether and chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.18 |
Porcentaje de pureza | 99% |