Learn More
6-Aminoquinolina-5-carbonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7039695
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15435248
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59061.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54398-51-5
Fórmula molecular C10H7N3
Peso molecular (g/mol) 169.187
Número MDL MFCD05855932
Clave InChI PYCIBXGKTGBHHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-amino-5-quinolinecarbonitrile, 6-amino-quinoline-5-carbonitrile, 5-quinolinecarbonitrile, 6-amino, pycibxgktgbhhf-uhfffaoysa, quinoline-5-carbonitrile, 6-amino
PubChem CID 1507240
Nombre IUPAC 6-aminoquinolina-5-carbonitrilo
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2C#N)N)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminoquinoline-5-carbonitrile
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 95%