Learn More
6-Aminoquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15117422 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15117422 1 g Frasco de vidrio 1 g
15107422 5 g Frasco de vidrio 5 g
15137422 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 15117422
Marca: Thermo Scientific Acros 369640010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 580-15-4 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 580-15-4
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.18
Clave InChI RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
PubChem CID 11373
Nombre IUPAC quinolin6-amina
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminoquinoline
Punto de fusión 115.0°C to 119.0°C
Punto de ebullición 192.0°C to 195.0°C (14.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 22, V,10, 303
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether,heptane
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Aminoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.