Learn More
6-Bromo-3-piridazinamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10655155
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 88497-27-2
Fórmula molecular C4H4BrN3
Peso molecular (g/mol) 174.001
Número MDL MFCD01646092
Clave InChI FXTDHDQFLZNYKW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794779
Nombre IUPAC 6-bromopiridazin-3-amina
SMILES C1=CC(=NN=C1N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-3-pyridazinamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-amino-6-bromopyridazine, 6-bromo-3-pyridazinamine, 6-bromo-pyridazin-3-ylamine, 2-amino-5-bromopyridazine, 3-pyridazinamine,6-bromo, 3-pyridazinamine, 6-bromo, 6-bromopyridazine-3-ylamine, 6-bromo-3-pyridazineamine, 3-bromo-6-aminopyridazine, acmc-20a0gf
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 97%