Learn More
6-Bromohexanitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11324649
6-Bromohexanitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324649
10 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Código de producto. 11324649
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10400.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6621-59-6
Fórmula molecular C6H10BrN
Peso molecular (g/mol) 176.06
Número MDL MFCD00013834
Clave InChI PHOSWLARCIBBJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromocapronitrile, 6-bromohexanonitrile, hexanenitrile, 6-bromo, 5-bromopentyl cyanide, 6-bromo-hexanenitrile, 6-bromanylhexanenitrile, pubchem12505, acmc-1b5au, 6-bromohexanenitrile, phoswlarcibbjz-uhfffaoysaMostrar másMostrar menos
PubChem CID 81093
Nombre IUPAC 6-Bromohexanenitrilo
SMILES BrCCCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromohexanenitrile
Densidad 1.328
Punto de ebullición 134°C to 135°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4775
Cantidad 10 g
Número UN UN3276
Beilstein 1744172
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.06
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10181044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10400.09
Número de lote10236195 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10400.09
Número de loteGBFA014012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10400.09
Número de lote10211520 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10400.09
Número de loteA22U035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10400.09
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
6-Bromohexanitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >