Learn More
Ácido 6-bromopicolínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10178102 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 10178102
Marca: Thermo Scientific Acros 379930010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21190-87-4 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21190-87-4
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.01
Clave InChI XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromopicolinic acid, 6-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo, 2-bromo pyridine-6-carboxylic acid, 2-bromopyridine-6-carboxylic acid, 2-bromo-6-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromopicolinicacid, pubchem2422
PubChem CID 593919
Nombre IUPAC ácido 6-bromopiridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromopicolinic acid
Punto de fusión 192.0°C to 194.0°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo