Learn More
6-Cloro-1-hexino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10341223
6-Cloro-1-hexino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10341223
5 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10341223
Marca: Thermo Scientific Acros 380810050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10297-06-0
Fórmula molecular C6H9Cl
Peso molecular (g/mol) 116.59
Número MDL MFCD00013697
Clave InChI ZUKOCGMVJUXIJA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 272001
Nombre IUPAC 6-clorohex-1-ino
SMILES ClCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-1-hexyne
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9620g/mL
Punto de ebullición 131°C
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH∽C(CH2)4Cl
Índice de refracción 1.4490 to 1.451
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.962
Sinónimo 6-chloro-1-hexyne, 5-hexynechloride, 1-hexyne,6-chloro, 1-hexyne, 6-chloro, 5-hexynyl chloride, 1-chloro-5-hexyne, 6-chloro-hex-1-yne, acmc-1boe0, zukocgmvjuxija-uhfffaoysa
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.59
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chloro-1-hexyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
6-Cloro-1-hexino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >