missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-cloro-2-piridinol, 98 %, ACROS Organics™

Código de producto. 11956301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11956301 25 g 25 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11956301

Marca: Thermo Scientific Acros 159660250

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 6-chloro-2-pyridinol
CAS 16879-02-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 129.2°C to 129.7°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C5H4ClNO
Fórmula lineal Cl(C5H3N)OH
Cantidad 25 g
Sinónimo 6-chloropyridin-2-ol, 2-chloro-6-hydroxypyridine, 6-chloro-2-pyridinol, 6-chloro-2-hydroxypyridine, 6-chloropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-chloro, 6-chloro-2 1h-pyridinone, 6-chloro-2-pyridone, 6-chloropyridn-2-ol, 2 1h-pyridone, 6-chloro
Clave InChI CLNNBQDAAGDAHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=O)NC(=C1)Cl
Nombre IUPAC 6-cloro-1H-piridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 129.55
PubChem CID 85621
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Chloro-2-hydroxypyridine, 98%
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.