Learn More
Amida de ácido 6-cloro-imidazo[2,1-b]tiazol-5-sulfónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10069401
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 10069401
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00766DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-imidazo[2, 1-b]thiazole-5-sulfonic acid amide
CAS 112582-89-5
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H4ClN3O2S2
Número MDL MFCD03659721
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonamide, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonic acid amide, acmc-1caav, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonamide, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-5-sulfonamide
Clave InChI ZVRHRYRTZTWAHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)N)Cl
Nombre IUPAC 6-cloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 237.676
PubChem CID 2779839
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.69
Porcentaje de pureza 97%