Learn More
Invitrogen™ 6-FAM (6-Carboxyfluorescein), single isomer
Descripción
El isómero único, 6-FAM, contiene un ácido carboxílico que puede usarse para reaccionar con aminas primarias mediante la activación carbodiimida del ácido carboxílico. La fluoresceína es el reactivo de derivatización fluorescente más común para el etiquetado de biomoléculas. Además de su absorción relativamente alta, excelente rendimiento cuántico de fluorescencia y buena solubilidad en agua, la fluoresceína tiene un máximo de excitación que se ajusta estrechamente a la línea espectral de 488 nm del láser de iones de argón.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Tipo de producto | 6-FAM |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ácido carboxílico |
| Etiqueta o tinte | FITC (fluoresceína) |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Excitación | 488 |